Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470979-1G
APOSOR470979-1GEA
357
EUR
APOSOR470979-1G
Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Formel:
C₈H₇BrClNO·ClH Molecular Weight: 284,965 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28014555 CAS-Nummer: 1823380-00-2 |