Methyl 4-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470980-1G
APOSOR470980-1GEA 0 EUR
APOSOR470980-1G
Methyl 4-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Methyl 4-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁NO₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697945
CAS-Nummer: 63617-98-1