Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470981-1G
APOSOR470981-1GEA
306
EUR
APOSOR470981-1G
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697976 CAS-Nummer: 1154063-16-7 |