4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470989-5G
APOSOR470989-5GEA
713
EUR
APOSOR470989-5G
4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(Isopropylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06355943 CAS-Nummer: 10252-66-1 |