4-[(Ethylamino)sulphonyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470990-1G
APOSOR470990-1GEA
397
EUR
APOSOR470990-1G
4-[(Ethylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(Ethylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₄S Molecular Weight: 229.253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06357875 CAS-Nummer: 10252-64-9 |