3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR470997-250MG
APOSOR470997-250MGEA
75.4
EUR
APOSOR470997-250MG
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02063066 CAS-Nummer: 213598-15-3 |