2-Chloro-5-(2-thienyl)pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471000-1G
APOSOR471000-1GEA
916
EUR
APOSOR471000-1G
2-Chloro-5-(2-thienyl)pyrazine
2-Chloro-5-(2-thienyl)pyrazine
Formel:
C₈H₅ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08277628 CAS-Nummer: 912762-30-2 |