O-[(3-Pyridyl)methyl]hydroxylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471001-5G
APOSOR471001-5GEA
1030
EUR
APOSOR471001-5G
O-[(3-Pyridyl)methyl]hydroxylamine
O-[(3-Pyridyl)methyl]hydroxylamine
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13175304 CAS-Nummer: 37832-20-5 |