3-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471002-1G
APOSOR471002-1GEA
804
EUR
APOSOR471002-1G
3-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₄ Molecular Weight: 264.125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11856040 CAS-Nummer: 1245824-36-5 |