3-Isopropyl-4-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471004-1G
APOSOR471004-1GEA
804
EUR
APOSOR471004-1G
3-Isopropyl-4-methoxybenzaldehyde
3-Isopropyl-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06247877 CAS-Nummer: 31825-29-3 |