6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471005-1G
APOSOR471005-1GEA 804 EUR
APOSOR471005-1G
6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247960
CAS-Nummer: 258831-56-0