Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471006-1G
OR471006-5G
APOSOR471006-1GEA
306
EUR
APOSOR471006-1G
APOSOR471006-5G
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06409247 CAS-Nummer: 579511-01-6 |