3-(2-Bromo-4-nitrophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471008-1G
APOSOR471008-1GEA
1010
EUR
APOSOR471008-1G
3-(2-Bromo-4-nitrophenyl)propanoic acid
3-(2-Bromo-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12152254 CAS-Nummer: 1182426-40-9 |