Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471013-1G
APOSOR471013-1GEA
1010
EUR
APOSOR471013-1G
Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Formel:
C₉H₁₇NO₅ Molecular Weight: 219.235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18447448 CAS-Nummer: 113525-87-4 |