Methyl 2,4-Dimethyl-3-oxopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471014-1G
APOSOR471014-1GEA
659
EUR
APOSOR471014-1G
Methyl 2,4-Dimethyl-3-oxopentanoate
Methyl 2,4-Dimethyl-3-oxopentanoate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158.195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09032945 CAS-Nummer: 59742-51-7 |