6-Bromo-2H-chromene 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR471019-250MG
APOSOR471019-250MGEA 398 EUR
APOSOR471019-250MG
6-Bromo-2H-chromene 95%
6-Bromo-2H-chromene
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,055 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (14 mm Hg)
Dichte: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10688514
CAS-Nummer: 18385-87-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR