4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471022-1G
APOSOR471022-1GEA
374
EUR
APOSOR471022-1G
4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558492 CAS-Nummer: 1006334-34-4 |