1-(Hydroxymethyl)indan
Lieferant: Apollo Scientific
OR471023-1G
APOSOR471023-1GEA
754
EUR
APOSOR471023-1G
1-(Hydroxymethyl)indan
1-(Hydroxymethyl)indan
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089511 CAS-Nummer: 1196-17-4 |