3-Chlorotetrahydropyran-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471024-5G
APOSOR471024-5GEA
916
EUR
APOSOR471024-5G
3-Chlorotetrahydropyran-4-one
3-Chlorotetrahydropyran-4-one
Formel:
C₅H₇ClO₂ Molecular Weight: 134,561 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858310 CAS-Nummer: 160427-98-5 |