Methyl 3-(3-Oxo-2-isothiazolyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471025-1G
APOSOR471025-1GEA
1010
EUR
APOSOR471025-1G
Methyl 3-(3-Oxo-2-isothiazolyl)propanoate
Methyl 3-(3-Oxo-2-isothiazolyl)propanoate
Formel:
C₇H₉NO₃S Molecular Weight: 187,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25962403 CAS-Nummer: 33319-78-7 |