5-[Hydroxy(phenyl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471026-1G
APOSOR471026-1GEA
1010
EUR
APOSOR471026-1G
5-[Hydroxy(phenyl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one
5-[Hydroxy(phenyl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28053835 CAS-Nummer: 92017-03-3 |