Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471028-1G
APOSOR471028-1GEA 835 EUR
APOSOR471028-1G
Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Molecular Weight: 193,671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094723
CAS-Nummer: 865157-03-5