3-Hydroxy-2,2-dimethyl-1-indanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471029-1G
APOSOR471029-1GEA
707
EUR
APOSOR471029-1G
3-Hydroxy-2,2-dimethyl-1-indanone
3-Hydroxy-2,2-dimethyl-1-indanone
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907921 CAS-Nummer: 59269-93-1 |