4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471030-5G
APOSOR471030-5GEA
1120
EUR
APOSOR471030-5G
4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂IN·ClH Molecular Weight: 261,532 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098334 CAS-Nummer: 1353976-20-1 |