3-(Bromomethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471031-5G
APOSOR471031-5GEA
1120
EUR
APOSOR471031-5G
3-(Bromomethyl)piperidine hydrochloride
3-(Bromomethyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂BrN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098325 CAS-Nummer: 1353976-07-4 |