tert-Butyl iodoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-iodoacetate
OR471032-5G
APOSOR471032-5GEA 200 EUR
APOSOR471032-5G
tert-Butyl iodoacetate
tert-Butyl iodoacetate
Formel: C₆H₁₁IO₂
Molecular Weight: 242.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09833728
CAS-Nummer: 49827-15-8