4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471034-5G
APOSOR471034-5GEA 1120 EUR
APOSOR471034-5G
4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110948
CAS-Nummer: 1822-61-3