(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
OR471038-5G
APOSOR471038-5GEA
178
EUR
APOSOR471038-5G
(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848685 CAS-Nummer: 943442-96-4 |