(S)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471039-5G
APOSOR471039-5GEA
916
EUR
APOSOR471039-5G
(S)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698663 CAS-Nummer: 132073-82-6 |