1-Cyclopropyl-1-(4-methoxyphenyl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471040-1G
APOSOR471040-1GEA
0
EUR
APOSOR471040-1G
1-Cyclopropyl-1-(4-methoxyphenyl)methylamine
1-Cyclopropyl-1-(4-methoxyphenyl)methylamine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044830 CAS-Nummer: 54398-65-1 |