2-(Tetrahydrothiopyran-4-yl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471042-1G
APOSOR471042-1GEA
916
EUR
APOSOR471042-1G
2-(Tetrahydrothiopyran-4-yl)ethylamine
2-(Tetrahydrothiopyran-4-yl)ethylamine
Formel:
C₇H₁₅NS Molecular Weight: 145,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18374674 CAS-Nummer: 1262410-73-0 |