2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic Acid
OR471045-1G
APOSOR471045-1GEA 128 EUR
APOSOR471045-1G
2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036396
CAS-Nummer: 73088-11-6