Methyl 3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471046-1G
APOSOR471046-1GEA
397
EUR
APOSOR471046-1G
Methyl 3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoate
Methyl 3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoate
Formel:
C₈H₁₆O₃ Molecular Weight: 160,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101621 CAS-Nummer: 150943-32-1 |