3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471049-1G
APOSOR471049-1GEA
804
EUR
APOSOR471049-1G
3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂·ClH Molecular Weight: 216,665 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18909379 CAS-Nummer: 1000993-70-3 |