1-Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471053-1G
APOSOR471053-1GEA
0
EUR
APOSOR471053-1G
1-Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18374767 CAS-Nummer: 24463-41-0 |