Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471055-1G
APOSOR471055-1GEA
529
EUR
APOSOR471055-1G
Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Molecular Weight: 171,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784119 CAS-Nummer: 178242-64-3 |