3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR471057-1G
APOSOR471057-1GEA 1220 EUR
APOSOR471057-1G
3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrClN
Molecular Weight: 230.489 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11557540
CAS-Nummer: 939990-02-0