Benzyl N-Boc-3-amino-5-iodopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471058-250MG
APOSOR471058-250MGEA
1120
EUR
APOSOR471058-250MG
Benzyl N-Boc-3-amino-5-iodopentanoate
Benzyl N-Boc-3-amino-5-iodopentanoate
Formel:
C₁₇H₂₄INO₄ Molecular Weight: 433,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101613 CAS-Nummer: 643044-91-1 |