3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide
OR471059-5G
APOSOR471059-5GEA 1120 EUR
APOSOR471059-5G
3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
Formel: C₇H₁₇ClN₂O
Molecular Weight: 180,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109909
CAS-Nummer: 209467-48-1