2-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
OR471060-1G
APOSOR471060-1GEA
591
EUR
APOSOR471060-1G
2-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
2-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formel:
C₄H₄ClNS·ClH Molecular Weight: 170,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907885 CAS-Nummer: 71670-79-6 |