Ethyl 1-Ethyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471061-1G
APOSOR471061-1GEA
815
EUR
APOSOR471061-1G
Ethyl 1-Ethyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Ethyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ Molecular Weight: 213,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122817 CAS-Nummer: 104966-05-4 |