Methyl 6-Methoxy-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471064-1G
APOSOR471064-1GEA
916
EUR
APOSOR471064-1G
Methyl 6-Methoxy-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylate
Methyl 6-Methoxy-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25961436 CAS-Nummer: 24007-57-6 |