Methyl 3-(1-Hydroxyethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471065-1G
APOSOR471065-1GEA 713 EUR
APOSOR471065-1G
Methyl 3-(1-Hydroxyethyl)benzoate
Methyl 3-(1-Hydroxyethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122816
CAS-Nummer: 87808-11-5