Methyl 1-(Methylsulphonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471066-5G
APOSOR471066-5GEA
916
EUR
APOSOR471066-5G
Methyl 1-(Methylsulphonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl 1-(Methylsulphonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₁₃NO₄S Molecular Weight: 207,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08256096 CAS-Nummer: 1487500-62-8 |