N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471067-1G
OR471067-250MG
APOSOR471067-1GEA
1840
EUR
APOSOR471067-1G
APOSOR471067-250MG
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Formel:
C₁₂H₂₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384776 CAS-Nummer: 81505-49-9 |