2,6-Dihydroxyhexanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR471070-5G
APOSOR471070-5GEA 916 EUR
APOSOR471070-5G
2,6-Dihydroxyhexanenitrile
2,6-Dihydroxyhexanenitrile
Formel: C₆H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19300782
CAS-Nummer: 17264-36-7