Benzyl 2-Ethoxy-2-methylpropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471073-5G
APOSOR471073-5GEA
1120
EUR
APOSOR471073-5G
Benzyl 2-Ethoxy-2-methylpropanoate
Benzyl 2-Ethoxy-2-methylpropanoate
Formel:
C₁₃H₁₈O₃ Molecular Weight: 222,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122815 CAS-Nummer: 1000296-72-9 |