4,6-Dihydroxycoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
OR471074-1G
APOSOR471074-1GEA 713 EUR
APOSOR471074-1G
4,6-Dihydroxycoumarin
4,6-Dihydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464231
CAS-Nummer: 30992-75-7