4-Cbz-1-methyl-2-piperazinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471075-5G
APOSOR471075-5GEA
713
EUR
APOSOR471075-5G
4-Cbz-1-methyl-2-piperazinone
4-Cbz-1-methyl-2-piperazinone
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Molecular Weight: 248,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122814 CAS-Nummer: 685520-31-4 |