2-Amino-5-bromo-4,6-dimethyl-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471076-1G
APOSOR471076-1GEA
561
EUR
APOSOR471076-1G
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethyl-3-nitropyridine
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈BrN₃O₂ Molecular Weight: 246,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03931432 CAS-Nummer: 89791-76-4 |